Fortfahren mit
S3065
SC 19220
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
2-Acetylhydrazide 10(11H)-carboxylic acid, 8-Chloro-dibenz[b,f][1,4]oxazepine-10(11H)-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 174.00
CHF 147.90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14N3O3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 147.90
ListenpreisCHF 174.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
190-191 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CC(=O)NNC(=O)N1Cc2ccccc2Oc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C16H14ClN3O3/c1-10(21)18-19-16(22)20-9-11-4-2-3-5-14(11)23-15-7-6-12(17)8-13(15)20/h2-8H,9H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)
InChI key
KNURFLJTOUGOOQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGER1(5731)
rat ... Ptger1(25637)
Application
SC 19220 was used to study the role of prostaglandin E2 in oxygen-glucose deprivation-induced neurotoxicity and preconditioning-induced neuroprotection in rat cortical cultures.[1]
Biochem/physiol Actions
EP1 Prostanoid receptor antagonist
SC 19220 is a competitive antagonist of prostaglandin E receptors. It competes with PGE2 in regulating vesicourethral motility and increases the bladder capacity of rats.[2] It inhibits the contraction of smooth muscles in response to prostaglandins E2 and F.[3] SC 19220 also inhibits the formation of osteoclasts induced by vitamin D3, parathyroid hormone, IL-11 and IL-6.[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B5435C0869V6383
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ~21 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
white
color
red
color
white
Gene Information
human ... PTGER1(5731)
rat ... Ptger1(25637)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Scnn1g(24768)
Gene Information
-
Gene Information
human ... PDE1A(5136), PDE1B(5153), PDE1C(5137)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)