Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 113.00 |
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 326.00 |
Über diesen Artikel
Specific activity:
≥700 DEA units/mg protein
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenconjugate
alkaline phosphatase conjugate
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥700 DEA units/mg protein
composition
Protein, ≥40% biuret
storage temp.
−20°C
General description
Streptavidin, ein 58-kDa-Protein, ist ein aus Streptomyces avidinii aufgereinigtes Homotetramer. Es hat eine hohe Affinität zu Biotin. Streptavidin wurde entweder mit Peroxidase oder mit alkalischer Phosphatase (ALP) konjugiert. Diese Enzyme werden wegen ihrer komparativen Stabilität und einer breiten Palette geeigneter Substrate für verschiedene Anwendungen als Proteinkonjugate verwendet. ALP konjugiert in Immunassays mit Streptavidin.
Application
Die optimale Arbeitsverdünnung sollte durch Anwendung verschiedener Verdünnungen eines 1-mg/mL-Stamms in Puffer auf empirische Weise bestimmt werden.
Streptavidin-alkalische Phosphatase aus Streptomyces avidinii wird beim ELISpot-Assay (Enzyme-Linked Immuno Spot Assay) verwendet, um Interferon (IFN-γ) produzierende Zellen nachzuweisen.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver, das Trehalose mit EPPS, Phosphat und Spuren von Magnesiumchlorid und Zinkchlorid enthält.
Other Notes
Eine alkalische Phosphataseeinheit hydrolysiert 1,0 μmol p-Nitrophenylphosphat pro Minute bei einem pH-Wert von 9,8 und 37 °C.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥700 DEA units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity ≥13 units/mg protein |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized solid | form essentially salt-free, lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| composition Protein, ≥40% biuret | composition Protein, ≥70% E1%/280 | composition - | composition - |
| conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate - | conjugate - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?