Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 29.30 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
sheep
Origin:
USA origin
Form:
lyophilized powder
CHF 29.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
sheep
form
lyophilized powder
origin
USA origin
storage temp.
2-8°C
Application
Sheep serum is useful for the propagation of long-term cultures of erythrocytic stages of the Theileria uilenbergi intracellular protozoan parasite.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| origin USA origin | origin - | origin - | origin - |
| biological source sheep | biological source sheep | biological source sheep | biological source sheep |
| form lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?