Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
goat
Origin:
USA origin
Form:
lyophilized powder (from clotted whole blood)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
goat
form
lyophilized powder (from clotted whole blood)
origin
USA origin
storage temp.
2-8°C
General description
Ziegenserum ist mit einem breiten Spektrum von Zelllinien und Primärzellkulturen anwendbar. Es kann als Zusatz zu Nährmedium zum Kultivieren von Primärzellen aus Meerschweinchenembryos, peritonealen Makrophagen der Maus, Affennieren, Hühnerembryos und gut etablierten Zelllinien eingesetzt werden. Das Serum bietet essenzielle Nährstoffe und makromolekulare Wachstumsfaktoren für das Zellwachstum, wenn es Basalmedium zugesetzt wird.
Application
Seren aus Ziege werden wie folgt verwendet:
- als Zusatz zum Inkubieren von ventrikulären Kryosektionen der Maus für die Immunfärbung mit 4-Hydroxynonenal (4HNEJ-2)
- zum Blockieren unspezifischer Antigene auf Retikulumzellsarkom für die Immunfluoreszenz
- als Komponente der phosphatgepufferten Kochsalzlösung (PBS) zum Inkubieren von Schnitten auf Objektträgern für die immunhistochemische Analyse
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?