Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 129.00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 221.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4NNaO3S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12164504
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-886-1
Beilstein/REAXYS Number:
3599229
MDL number:
Assay:
≥98.0% (titration)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (titration)
sweetness
300 × sucrose
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[O-]C1=NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h1-4H,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
ILJOYZVVZZFIKA-UHFFFAOYSA-M
Application
- Application of a colorimetric technique in quality control for printed pediatric orodispersible drug delivery systems containing propranolol hydrochloride.: This article discusses the use of a colorimetric method to ensure quality control in 3D printed pediatric drug delivery systems, incorporating saccharin sodium salt hydrate as a sweetener, emphasizing its role in improving the taste and compliance of pediatric medications (Vakili et al., 2016).
Biochem/physiol Actions
′First generation′ synthetic sugar alternative that has been studied for its carcinogenic potential.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (titration) | assay ≥99% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| sweetness 300 × sucrose | sweetness 300 × sucrose | sweetness - | sweetness - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saccharin Natriumsalz Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?