PRS3206
Synonym(e):
Anti-Toll-like receptor adaptor molecule 2
Eigenschaften
rabbit
unconjugated
affinity isolated antibody
primary antibodies
polyclonal
buffered aqueous solution
predicted mol wt 26 kDa
human
immunocytochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
Q86XR7
dry ice
−20°C
unmodified
human ... TICAM2(353376)
Beschreibung
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Die passende Version wird nicht angezeigt?