Merck
PIR01
Inhibitor Resistant Genotyping PCR ReadyMix, Low ROX
with Low ROX for ABI and Stratagene instruments
Synonym(e):
Inhibitor Resistant Genotyping PCR ReadyMix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
qPCR: suitable
color
light blue
input
crude DNA
detection method
probe-based
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Inhibitor Resistant Genotyping PCR ReadyMix ist ein 2X-konzentrierter gebrauchsfertiger Mastermix für die PCR-Amplifikation von DNA-Matrizen, der Inhibitoren überwindet, die häufig in Rohproben aus Umweltproben, Pflanzen- oder Tiergeweben enthalten sind. Es ist ein vielseitiges und robustes PCR-Reagens, das eine hoch spezifische und effiziente Amplifikation zur Genotypisierung von Sequenzvarianten ermöglicht, einschließlich der allelischen Diskriminierung von Einzelnukleotid-Polymorphismen (SNPs) mittels verschiedener Fluorogensondensysteme, darunter TaqMan®-Hydrolysesonden. Inhibitor Resistant Genotyping PCR Readymix enthält alle erforderlichen Reaktionskomponenten außer Primern, Sonden und DNA-Matrize. Die hellblaue Farbe des inerten Tracer-Farbstoffs vereinfacht den Reaktionsaufbau bei weißen oder transparenten Platten und hilft, Pipettier- oder Mischfehler zu minimieren. Er stört die Reporter-Farbstofffluoreszenz nicht und beeinflusst auch nicht die Stabilität des Produkts.
Eine wichtige Komponente des Inhibitor Resistant Genotyping PCR ReadyMix ist eine ultrareine, höchst prozessive, thermostabile DNA-Polymerase, die mit monoklonalen Antikörpern hoher Avidität kombiniert ist. Dieser proprietäre Polymerase-Mix ist sehr widerstandsfähig gegen PCR-Inhibitoren und bietet einen extrem stringenten automatischen Hot-Start, sodass der Reaktionsaufbau und die vorübergehende Lagerung vor der PCR-Amplifikation bei Raumtemperatur stattfinden können.
Application
Verschiedene Echtzeit-PCR-Systeme nutzen verschiedene Strategien für die Normalisierung von Fluoreszenzsignalen und zur Korrektur optischer Abweichungen zwischen den Wells. Es ist sehr wichtig, das passende qPCR-Reagens für Ihr spezifisches Instrument zu verwenden. KiCqStart One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix enthält keinen internen Referenzfarbstoff. Kompatible Instrumente sind:
  • Applied Biosystems 7500
  • Applied Biosystems 7500 Fast
  • Applied Biosystems ViiA 7
  • Stratagene Mx3000P®
  • Stratagene Mx3005P®
  • Stratagene Mx4000
Features and Benefits
  • Assay-Ergebnisse in nur 33 Minuten
  • Hocheffiziente und sensitive Echtzeit-PCR-Ergebnisse
  • Wenig bis keine Optimierung erforderlich
  • Mit sowohl schnellen als auch gängigen PCR-Zyklusprotokollen kompatibel
Other Notes
2X Reaktionspuffer mit optimierten Konzentrationen von MgCl2, dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), Heißstart-DNA-Polymerase, ROX Referenzfarbstoff, inertem blauem qPCR-Farbstoff und Stabilisatoren.
250 Reaktionen* = 2 X 1,25-mL-Röhrchen
1250 Reaktionen* = 10 X 1,25-mL-Röhrchen
5000 Reaktionen* = 1 X 50-mL-Röhrchen
* Anzahl der Reaktionen auf Grundlage eines Volumens von 20 μL
Legal Information
Mx3000P is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Mx3005P is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Mx4000 is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
ROX is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)