Fortfahren mit
P9792
Phytase aus Aspergillus ficuum
lyophilized powder, 1-5 units/mg solid (as phosphatase activity)
Synonym(e):
3-Phytase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
EG-Nummer:
form
lyophilized powder
specific activity
1-5 units/mg solid (as phosphatase activity)
storage temp.
−20°C
Analysis Note
May contain glucosidases and phosphatases.
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of inorganic P from 4.2 × 10-2 M Mg·K phytate per min at pH 2.5 at 37 °C.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)