Merck
P7637
Poly-L-arginin -sulfat (Salz)
mol wt 15,000-50,000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
15,000-50,000
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity. Also assayed by MALLS.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)