Wichtige Dokumente
P6972
Monoklonales Anti-Interferon-γ−R-Phycoerythrin in Maus hergestellte Antikörper
clone 25723, purified immunoglobulin, saline solution
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Interferon-γ
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
25723, monoclonal
Form
saline solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... IFNG(3458)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?