Fortfahren mit
P6543
PARAFILM® M
roll size 20 in. × 50 ft
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 113.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Parafilm PM998
Material:
film (thermoplastic)
W × l:
50 cm × 16 m
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1 ea
CHF 113.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
film (thermoplastic)
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Parafilm PM998
parameter
-45-+50 °C temp. range
W × L
50 cm × 16 m
roll size
20 in. × 50 ft
General description
PARAFILM dehnt sich auf bis zu 200 % und haftet auch um unregelmäßige Formen und Oberflächen. Diese Dichtungsfolie ist frei von Weichmachern und besteht hauptsächlich aus Polyolefinen und Paraffinwachs. PARAFILM M ist gegenüber vielen polaren Substanzen, z. B. Kochsalzlösungen, anorganischen Säuren und alkalischen Lösungen, bis zu 48 Stunden resistent.
Schützen Sie die Integrität ihrer Forschungsanwendungen mit einer dichten Feuchtigkeitssperre, die eine starke Versiegelung bietet und trotz Ausgasen an Glaswaren haften bleibt.
Verringern Sie das Risiko von verfälschten Daten mit einer geruchlosen, farblosen und halbtransparenten Abdeckung
Verhindert einen Feuchtigkeits- und Volumenverlust aufgrund der Materialzusammensetzung und einer dichten Versiegelung
Flexibles und selbstabdichtendes Material, das auch an unregelmäßigen Formen und Oberflächen haftet
Dehnt sich auf mehr als 200 % seiner ursprünglichen Länge
Ist gegenüber vielen polaren Substanzen, z. B. Kochsalzlösungen, anorganischen Säuren und alkalischen Lösungen, bis zu 48 Stunden resistent
Permeabilität
Sauerstoff: (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d bei 23 °C und 50 % RH
Kohlenstoffdioxid: (Moduliertes IR-Verfahren) 1.200 cc/m² d bei 23 °C und 0 % RH
Wasserdampf: (ASTM F1249-01)
Eben: 1 g/m² d bei 38 °C und 90 % RH
Gefaltet: 1 g/m² d bei 38 °C und 90 % RH
Auswirkungen auf gängige Reagenzien
Kaliumpermanganat
5 %: Keine offensichtliche Auswirkung innerhalb von 18 Stunden, abgesehen von einer permanenten dunkelbraunen Färbung
0,1%: Gleich wie für 5 %, nur mit etwas weniger Farbe
Iodlösung (0,1 N):
Keine Auswirkung, außer braune Färbung innerhalb von 18 Stunden
Ethylalkohol (95 %)
Keine offensichtliche Auswirkung innerhalb von 24 Stunden, abgesehen von einer leichten Oberflächenaufhellung
Keine offensichtliche Auswirkung innerhalb von 24 Stunden:
Salzsäure, konzentriert (12 N), verdünnt (5 N)
Schwefelsäure, konzentriert (36 N), verdünnt (5 N)
Salpetersäure, konzentriert (16 N), verdünnt (5 N)
Natriumhydroxid, konzentriert (22 %)
Ammoniumhydroxid, konzentriert (28 %, NH<sub>3</sub>)
Salz (NaCl)-Lösung (20 %)
Isopropylalkohol (99 %)
Nicht empfohlen für die Verwendung mit chlorierten, nicht polaren aliphatischen oder aromatischen Lösungsmitteln
Die Folie wird bei etwa 54 bis 66 °C weich und klebrig
Legal Information
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7543P7793P7668
PARAFILM&#174; M roll size 20&#160;in. × 50&#160;ft
P6543
PARAFILM® M
W × L
50 cm × 16 m
W × L
5 cm × 76 m
W × L
10 cm × 38 m
W × L
10 cm × 76 m
material
film (thermoplastic)
material
film (thermoplastic)
material
film (thermoplastic)
material
film (thermoplastic)
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Parafilm PM998
manufacturer/tradename
Parafilm PM992
manufacturer/tradename
Parafilm PM996
manufacturer/tradename
Parafilm PM999
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
roll size
20 in. × 50 ft
roll size
2 in. × 250 ft
roll size
4 in. × 125 ft
roll size
4 in. × 250 ft
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PARAFILM® M
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)