Merck
P4747
Anti-Potassium Channel KCa2.3, (C-term) (Small-conductance Ca2+-activated Potassium Channel 3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-SK3, Anti-SKCa3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human, mouse, rat, pig
technique(s)
western blot: 1:200 using rat brain membranes
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNN3(3782)
mouse ... Kcnn3(140493)
rat ... Kcnn3(54263)
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to amino acid residues 659-674 of human KCa2.3. This sequence has 100% homology in rat, mouse, pig.
Physical form
Lyophilized powder from phosphate buffered saline containing 1% bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)