Fortfahren mit
P4739
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung
powder (dry milled), pH 7.3, with 5% nonfat milk
Synonym(e):
PBS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 179.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 179.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0036
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung, with 5% nonfat milk, powder (dry milled), pH 7.3
Quality Segment
form
powder (dry milled)
composition
nonfat dry milk , potassium chloride, 76.5% , potassium phosphate monobasic anhydrous, 0.3% , sodium chloride, 12.2% , sodium phosphate dibasic, 10.7%
pH
7.3
Application
Phosphate-buffered saline has been used to block the SARS-COV2 antigen during the preparation of ELISA plates.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P38135P3813P3688
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder (dry milled)
form
powder
form
powder
form
powder
pH
7.3
pH
7.4
pH
7.4
pH
7.4
composition
nonfat dry milk , potassium phosphate monobasic anhydrous, 0.3% , sodium phosphate dibasic, 10.7% , potassium chloride, 76.5%
composition
-
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. For how many Liter is 1 pack ?
    1 answer
    1. This product is available as a set of 10 foil pouches. Each pouch contains a sufficient amount of powder to prepare 100 mL of Phosphate buffered saline, with 5% nonfat milk. All 10 pouches would be required to prepare 1 Liter of buffer.