Merck
P4484
Purvalanol A
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
2-(1R-Isopropyl-2-hydroxyethylamino)-6-(3-chloroanilino)-9-isopropylpurine, NG-60
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H25ClN6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methylene chloride: 50 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](CO)Nc1nc(Nc2cccc(Cl)c2)c3ncn(C(C)C)c3n1
InChI
1S/C19H25ClN6O/c1-11(2)15(9-27)23-19-24-17(22-14-7-5-6-13(20)8-14)16-18(25-19)26(10-21-16)12(3)4/h5-8,10-12,15,27H,9H2,1-4H3,(H2,22,23,24,25)/t15-/m0/s1
InChI key
PMXCMJLOPOFPBT-HNNXBMFYSA-N
Biochem/physiol Actions
Purvalanol A is found to inhibit ABCG2 (ATP-binding cassette G2) transporter in vitro. It is also known to attenuate cellular Src kinase action and induce cell cycle arrest at the G2 to M phase transition.
Purvalanol A is a potent, cell-permeable cyclin-dependent protein kinase (cdk) inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Purvalanol A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)