Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18961-0060
Material:
acrylic
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
acrylic
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18961-0060
General description
Acrylic rack holds pipettes of a wide variety of sizes on either the upper rack (25 mm wide slots) or the lower rack (20 mm wide slots).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art F18961-0060 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234631 | manufacturer/tradename Bel-Art H18962-0006 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20611 |
| material acrylic | material acrylic , clear (workstation) | material stainless steel | material clear acrylic rack |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette workstation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?