Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
carp
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
Pituitary acetone powder from carp has been used to study its effects on Acipenser gueldenstaedtii sperm characteristics. It has also been used to study its effects on the ionic composition, osmolality, and motility of spermatozoa in Polyodon spathula seminal fluid.
Biochem/physiol Actions
Pituitary acetone powder from carp is used commonly by fish farmers to induce ovulation in fishes and carps.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?