Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10NO6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.10
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
214-217-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1727078
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
O-Phospho-L-Threonin,
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10NO6P/c1-2(3(5)4(6)7)11-12(8,9)10/h2-3H,5H2,1H3,(H,6,7)(H2,8,9,10)/t2-,3+/m1/s1
InChI key
USRGIUJOYOXOQJ-GBXIJSLDSA-N
Biochem/physiol Actions
O-Phospho-L-threonine is an amino acid derivative.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under O-Phospho-L-Threonin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?