Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6F5COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.52
EC Number:
218-842-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2054397
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrefractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
density
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(Cl)=O
InChI
1S/C7ClF5O/c8-7(14)1-2(9)4(11)6(13)5(12)3(1)10
InChI key
MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?