Fortfahren mit
P0098
Pediozin aus Pediococcus acidilactici
≥95% (HPLC), buffered aqueous solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
51102829
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
buffered aqueous solution
concentration
0.1 mg/mL in 0.1 M sodium acetate pH 5.0
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Chemische Struktur: Peptid
Application
Pediozine weisen eine Molekularmasse von ca. 2.700 bis 4.000 Da[1] auf. Sie stellen potenzielle biologische Konservierungsmittel für Lebensmittel dar, die zur Kontrolle von Lebensmittelkeimen und -verderb verwendet werden[1].
Biochem/physiol Actions
Pediozine sind Bakteriozine der Klasse IIa, die von Pediococcus acidilactici produziert werden. Es handelt sich hierbei um kationische Peptide mit einer Molekularmasse von ca. 2.700 bis 4.000 Da, die eine starke Aktivität gegen pathogene Bakterien wie Listeria monocytogenes, Clostridicum perfringes, Enterococcus faecalis und Staphylococcus aureus zeigen.4 Diese antimikrobielle Wirkung der Pediozine basiert auf Interaktionen mit der Zytoplasmamembran, wodurch es zur Porenbildung und zum Zelltod kommt. Diese Interaktionen können auch zu einer Veränderung des Membranpotenzials führen, was wiederum zu einem Verlust der protonenbewegenden Kraft sowie einem Ausstrom intrazellulärer Ionen und schließlich zum Zelltod führt. Sie hemmen nachweislich Listeria monocytogenes.
Other Notes
50 μg
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)