Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28ClN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.95
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
278-169-7
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCc1c([nH]c2ccc(Cl)cc12)C(=O)NCCc3ccc(cc3)N4CCCCC4
InChI
1S/C24H28ClN3O/c1-2-20-21-16-18(25)8-11-22(21)27-23(20)24(29)26-13-12-17-6-9-19(10-7-17)28-14-4-3-5-15-28/h6-11,16,27H,2-5,12-15H2,1H3,(H,26,29)
InChI key
AHFZDNYNXFMRFQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Org 27569 is an allosteric modulator of CB1 cannabinoid receptor.
Org 27569 is an allosteric modulator of CB1 cannabinoid receptor. It significantly increases the binding of CB1 receptor agonist [3H]-CP 55,940 (pKB = 5.67) and causes a significant decrease in specific binding of CB1 receptor inverse agonist SR141716A (Rimonabant; pKB = 5.95); in the reporter gene assay behaves as insurmountable CP 55,940 antagonist; pKB = 7.57 at CB1 receptors in mouse vas deferens
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?