Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
lyophilized powder
extent of labeling
1-5 μmol per mL
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
N-6
matrix spacer
11 atoms
storage temp.
−20°C
Physical form
Lyophilisiertes Pulver stabilisiert mit Lactose
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?