Fortfahren mit
N4148
S-Nitrosoglutathion
≥97%, Creatine kinase inhibitor, powder
Synonym(e):
GSNO, SNOG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 397.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 450.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N4O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 397.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
S-Nitrosoglutathion, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
water: soluble 19.60-20.40 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSN=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N4O7S/c11-5(10(19)20)1-2-7(15)13-6(4-22-14-21)9(18)12-3-8(16)17/h5-6H,1-4,11H2,(H,12,18)(H,13,15)(H,16,17)(H,19,20)/t5-,6-/m0/s1
InChI key
HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N
General description
S-Nitrosoglutathion (GSNO) ist ein endogenes Stickoxid und in extrazellulären Flüssigkeiten von Lunge und Gehirn hochgradig verteilt.
Application
S-Nitrosoglutathion (GSNO) hat folgende Anwendungen:
  • Als Standard für RPC-CVGAFS (Umkehrphasen-Chromatographie, gekoppelt an chemische Dampferzeugung und einen Atomfluoreszenzdetektor) sowie RPC-FD (fluorimetrische Umkehrphasen-Chromatographie).[1]
  • Als Standard in der Spektrophotometrie und der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC).
Biochem/physiol Actions
S-Nitrosoglutathion (GSNO) hemmt die Aktivität von an das sarkoplasmische Retikulum gebundener Creatinkinase in der Skelettmuskulatur von Kaninchen und reduziert schließlich die ATP-gesteuerte Ca2+ Aufnahme in Gefäßen des sarkoplasmischen Retikulums. In Atemwegszellen entspannt GSNO die glatte Muskulatur der Atemwege und verbessert die Motilität der Zilien. Außerdem blockiert es den Amilorid-empfindlichen Natriumtransport im Epithel der Atemwege, stimuliert den Calcium-abhängigen epithelialen Chloridtransport und induziert die Apoptose von Neutrophilen. Darüber hinaus wirkt es antimikrobiell. Bei Mukoviszidose ist die GSNO-Konzentration in den Atemwegen verringert. Es ist ein Stickstoffmonoxid (NO)-Donator, wirkt entspannend auf die glatte Muskulatur, wirkt als Vasodilatans und hemmt die Plättchenaktivierung in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
363960T1892244643
assay
≥97%
assay
97%
assay
-
assay
97%
solubility
water: soluble 19.60-20.40 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: water (1:1): 1 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S-Nitrosoglutathion
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)