Fortfahren mit
N2162
NH125
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
1-Benzyl-3-cetyl-2-methylimidazolium iodide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 346.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H45IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
524.56
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 346.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
mp
88.2-94.9 °C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1C
InChI
1S/C27H45N2.HI/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-28-23-24-29(26(28)2)25-27-20-17-16-18-21-27;/h16-18,20-21,23-24H,3-15,19,22,25H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
RVWOHCBHAGBLLT-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
NH125 exhibits anti-proliferation activity against many cancer cells. It also exhibits antibacterial effects by inhibiting bacterial histidine protein kinase.[1]
NH125 is a novel plant histidine kinase inhibitor and selective mammalian eurkaryotic elongation factor-2 kinase (eEF-2K).
Packaging
Packaged under nitrogen.
Analysis Note
IC50 = 60 nM for eEF-2 kinase vs protein kinase C (IC50= 7.5 μM), protein kinase A (IC50= 80 μM), and calmodulin-dependent kinase II IC50 > 100 μM).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B2185S7809A9605
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
color
white to off-white
color
white
color
white
color
dark purple
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)