Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
10 mL
Sterility:
sterile
Feature:
DNase free, RNase free
Packaging:
pack of 100 ea
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio H6510
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
clear , polypropylene
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio H6510
capacity
10 mL
volume
10 mL
General description
10mL Pipette Tips for Halo™ Pipettors, 100/pk
MTC Bio’s Macro 5 and 10mL tips are specially designed for an ideal and comfortable fit on Macro size pipettes. Supplied in bags, these tips are made of ultra-clear polypropylene and are guaranteed to create the most ideal seal on ProPette™ Pipettors.
Features and Benefits
- 10-40% lighter than leading competitors
- 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
- Exclusive 1250µL model for extended length tips
- User-enabled calibration port
- Compatible with universal tips
Legal Information
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Halo™ pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?