Fortfahren mit
MTCC3205S
MTC™ Bio ClearSeal™ Graduated Screw Cap Microtubes
capacity 0.5 mL, sterile, cap, natural, self standing, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Synonym(e):
centrifuge tube, screw-cap tube, MTC Bio C3205-S, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
eCl@ss:
32040301
Capacity:
0.5 mL
Material:
clear cap, clear tube, polypropylene , round , screw top cap
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Parameter:
21,000 xcg speed
Feature:
cap natural
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear cap, clear tube, polypropylene , round , screw top cap
sterility
sterile
feature
cap natural
packaging
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C3205-S
parameter
21,000 xcg speed
capacity
0.5 mL
General description
Screw-cap microtubes include assembled caps with silicone O-rings that assure a leakproof seal from -86°C to +121°C and can be centrifuged at up to 22,000×g.
Legal Information
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MTCC3205CMTCC3172MTCC3220SG
description
capacity 0.5 mL, sterile, cap, natural, self standing, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
description
capacity 0.5 mL, sterile, cap, natural, conical bottom, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
description
capacity 2.0 mL, non-sterile, without cap, self standing, pack of 1000 ea
description
capacity 2.0 mL, sterile, cap, natural, self standing, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C3205-S
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C3205-C
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C3172
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C3220-SG
parameter
21,000 xcg speed
parameter
21,000 xcg speed
parameter
21,000 xcg speed
parameter
22,000 × g speed
material
round , screw top cap, polypropylene , clear cap, clear tube
material
polypropylene , conical bottom, clear cap, screw top cap, round , clear tube
material
clear tube, polypropylene , round , clear cap
material
cap (screw top ), polypropylene , (self standing star foot), clear
capacity
0.5 mL
capacity
0.5 mL
capacity
2.0 mL
capacity
2.0 mL
packaging
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
packaging
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)