Merck
MTCC2592
MTC Bio MacroTubes® rack
50 x 5 mL tubes
Synonym(e):
tube holder, tube rack, MTC Bio C2592, tube organizer, tube storage
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
MTC Bio C2592
Feature:
50 x 5 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
feature
50 x 5 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio C2592
General description
Decanting rack for 50 MacroTubes®, Fits 5mL Snap Cap or Screw Cap Tubes, w/ Silicone Grip Wells
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
MacroTubes is a registered trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC Bio MacroTubes® rack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)