Wichtige Dokumente
M8569
Anti-MAFF (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-v-maf Avian Musculoaponeurotic Fibrosarcoma Oncogene Family, ProteinF
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 18 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 4-8 μL using A431 cell line
western blot: 1:4,000-1:8,000 using whole extracts of the A431 cell line
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAFF(23764)
mouse ... Maff(17133)
rat ... Maff(366960)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)