Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 206.00 |
Über diesen Artikel
Assay:
≥99%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenBiochem/physiol Actions
Voltage-gated (Kv1.3) potassium channel blocker.
Other Notes
Major toxin in Centruroides margaritatus (scorpion)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay - | assay ≥99% | assay ≥99% |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 4179 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?