Fortfahren mit
M802000
CUTAG CPG
Synonym(e):
CUTAG CPG
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 116.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
CHF 116.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
12-18 μmol/g
Quality Segment
pore size
2000 Å
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M303000M4030005.05894
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
description
12-18 μmol/g
description
-
description
-
description
-
pore size
2000 Å
pore size
500 Å
pore size
1000 Å
pore size
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)