Merck
M7319
ML 10302
≥98%, solid
Synonym(e):
2-Piperidinoethyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21ClN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98%
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)OCCN2CCCCC2
InChI
1S/C15H21ClN2O3/c1-20-14-10-13(17)12(16)9-11(14)15(19)21-8-7-18-5-3-2-4-6-18/h9-10H,2-8,17H2,1H3
InChI key
RVFIAQAAZUEPPE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent, selective 5-HT4 serotonin receptor agonist
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)