Merck
M6779
Small Cardioactive Peptide B
≥97% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C52H80N14O11S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1141.41
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(N)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCSC)C(N)=O
Biochem/physiol Actions
Cardioactive peptide originally isolated from Aplysia.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)