Fortfahren mit
M6311
Greiner FLUOTRAC 200 384 well plates
flat bottom black polystyrene wells, non-sterile
Synonym(e):
384 immunoassay plates, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, Greiner 781076
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells
Size:
384 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
medium binding surface
Feature:
lid: no
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 40
manufacturer/tradename
Greiner 781076
maximum volume
131 μL
size
384 wells
working volume
110 μL
binding type
medium binding surface
General description
Fluotrac 200, 384 flat bottom, medium binding, microtiter plate with an optimal working volume of 15-110 μL; maximum well capacity of 131 μL. Growth area: 10 mm(2)
Application
Black plates minimize background fluorescence. FLUOTRAC 200 binds up to 200 ng/cm2. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
384 flat well microtiter plate, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm. approx.150 μm.
Legal Information
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)