Merck
M5002
Methyl p-nitrophenyl-2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucuronate
Synonym(e):
p-Nitrophenyl-2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucuronic acid methyl ester, Methyl (p-nitrophenyl-2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranoside)uronate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21NO12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
455.37
UNSPSC Code:
12352204
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)