Fortfahren mit
M4824
Leichte Myosin-Kette aus human heart
Synonym(e):
Myosin aus human heart
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Biological source:
human heart
biological source
human heart
Quality Segment
form
lyophilized
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Physical form
Lyophilized from ammonium carbonate buffer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1402282HPA039262SAB4504044
biological source
human heart
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
form
lyophilized
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
Gene Information
human ... MYL1(4632), MYL2(4633), MYL3(4634)
Gene Information
human ... MYL3(4634)
Gene Information
human ... MYL2(4633)
Gene Information
human ... MYL2(4633)
UniProt accession no.
P05976, P10916, P08590
UniProt accession no.
P08590
UniProt accession no.
P10916
UniProt accession no.
P10916
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)