Fortfahren mit
M3186
Greiner 96-Well-Platten, Polystyrol
flat bottom clear polystyrene wells, sterile, case of 375 ea (internal packs of 25)
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 655163
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid: no, skirt (F-bottom)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
sterility
sterile
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
packaging
case of 375 ea (internal packs of 25)
manufacturer/tradename
Greiner 655163
maximum volume
382 μL
size
96 wells
working volume
340 μL
binding type
non-treated surface
General description
Greiner Multiwellplatten sind mit dem gängigen Multiwellplattengrundriss erhältlich und bieten ausgezeichnete optische Eigenschaften. Diese Platten sind DNAse/RNAse-frei sowie pyrogenfrei, wie durch LAL-Verfahren bestimmt (<0,06 EU/ml). Aufgrund der hohen Transparenz von Polystyrolplatten Allzweck-geeignet, z. B. für optische Messungen, Fotografie und Mikroskopie.
96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 382 μL; growth area 0.34 cm(2).
Application
Standard plate. Suitable for cell work. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well flat (F) solid bottom microplate; without lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Legal Information
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)