Fortfahren mit
M2186
Greiner 96-Well-Platten, Polystyrol
round bottom clear wells, non-sterile
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 650101
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , round bottom clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Feature:
lid: no
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100 ea (internal packs of 10)
manufacturer/tradename
Greiner 650101
maximum volume
323 μL
size
96 wells
working volume
280 μL
General description
Greiner Multiwellplatten sind mit dem gängigen Multiwellplattengrundriss erhältlich und bieten ausgezeichnete optische Eigenschaften. Diese Platten sind DNAse/RNAse-frei sowie pyrogenfrei, wie durch LAL-Verfahren bestimmt (<0,06 EU/ml). Aufgrund der hohen Transparenz von Polystyrolplatten Allzweck-geeignet, z. B. für optische Messungen, Fotografie und Mikroskopie.
96W Microplate, well working volume 40-280 μL; maximum volume 323 μL. Growth surface per well 0.35 cm(2).
Application
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, without lid, solid round (U) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
Legal Information
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)