Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCOCH2CH(NHCH3)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1724430
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
SMILES string
CNC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
HOKKHZGPKSLGJE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Methyl-DL-aspartic acid is a derivative of aspartic acid.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?