Fortfahren mit
M1630
O-Methyl-L-threonin
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
L-Threonine methyl ether
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.15
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722343
Produktname
O-Methyl-L-threonin,
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3/c1-3(9-2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-,4+/m1/s1
InChI key
FYCWLJLGIAUCCL-DMTCNVIQSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)