Fortfahren mit
M1379
Methyl-α-D-galactopyranosid
≥99% (TLC)
Synonym(e):
Methyl α-D-galactoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 315.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-251-7
Beilstein/REAXYS Number:
81570
MDL number:
CHF 315.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D 173 to 180°, c = 1.5% (w/v) in water
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white
mp
116-117 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7+/m1/s1
InChI key
HOVAGTYPODGVJG-PZRMXXKTSA-N
General description
Methyl α-D-galactopyranoside is potent inhibitor against the Debaryomyces hansenii UFV-1 extracellular and intracellular α-galactosidases. [1]
Application
Methyl α-D-galactopyranoside has been used in computational studies of protonated β-d-galactose and its hydrated complex. [2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4902M8146M0285
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (GC)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
biological source
bovine milk
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)