Fortfahren mit
M1195
Metolazon
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
7-Chlor-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-6-chinazolinsulfonamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 147.00
CHF 124.95
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 562.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16ClN3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
241-539-3
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 124.95
ListenpreisCHF 147.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
SMILES string
CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23)
InChI key
AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of thiazide-sensitive Na+-Cl- cotransporter; antihypertensive; moderate "loop" diuretic.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M8515SML1781SML0481
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
color
white
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
Gene Information
human ... SLC12A1(6557), SLC12A3(6559)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metolazon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)