Fortfahren mit
M0437
Greiner-CELLSTAR®-96-Well-Platten
flat bottom clear wells (chimney style), white polystyrene plate, lid (with condensation rings), sterile, pack of 32 ea (4 packs of 8ea)
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 655098
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
white polystyrene plate, flat bottom clear wells (chimney style)
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid (with condensation rings), lid, skirt (F-bottom)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
white polystyrene plate, flat bottom clear wells (chimney style)
sterility
sterile
feature
lid (with condensation rings), lid, skirt (F-bottom)
packaging
pack of 32 ea (4 packs of 8ea)
manufacturer/tradename
Greiner 655098
maximum volume
392 μL
size
96 wells
working volume
340 μL
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Für optimale Zellanhaftung behandelte Gewebekultur. Nichtpyrogen durch LAL-Methode auf <0,06 EU/mL.
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL; growth area 0.34 cm(2).
Application
White plates minimize cross talk in luminescence procedures. Suitable for cell work. Clear bottoms allow for monitoring thru the plate bottom. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well flat (F) μClear® bottom; cell binding microplate, chimney style, with lid with condensation rings, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Legal Information
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner-CELLSTAR®-96-Well-Platten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)