Merck
L6271
Sigma-Aldrich
L-Leucin-allylester -p-toluolsulfonat (Salz)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.44
Beilstein:
5201666
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCC=C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)