Fortfahren mit
L0636
Lektin aus Triticum vulgaris (Weizen)
BioReagent, suitable for cell culture, lyophilized powder
Synonym(e):
Weizenkeim-Agglutinin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 190.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
CHF 190.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
aseptically processed
Quality Segment
product line
BioReagent
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
salt, essentially free
storage temp.
2-8°C
General description
Lectin from Triticum vulgaris (wheat) is a dimeric glycoprotein of 36 kDa. It belongs to the family of chitin-binding proteins. Glycosylated precursor of lectin is synthesized in endoplasmic reticulum.
Application
Lectin from Triticum vulgaris (wheat) has been used:
  • to conjugate with N-hydroxysuccinimide (NHS) dye
  • to inhibit nuclear import
  • to inhibit the nuclear pore of human cervical carcinoma HeLa and SiHa cells[1]
Biochem/physiol Actions
Lectin from Triticum vulgaris (wheat) possessing four binding sites is specific for N-acetyl-d-glucosamine and N-acetyl-d-neuraminic acid (sialic acid) residues. Lectins also function as a fungicide. They also possess anti-nutritive effects.
WGA ist nicht Blutgruppen-spezifisch, hat aber eine Affinität zu N-Acetyl-β-D-Glucosaminylresten und N-Acetyl-β-D-Glucosamin-Oligomeren. WGA enthält keine proteingebundenen Kohlenhydrate.
Preparation Note
Konjugate werden aus affinitätsgereinigtem Lektin hergestellt.
Other Notes
Highly purified
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L9640L188261767
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
agglutination assay: suitable using fresh human erythrocytes
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
saline suspension
form
powder
impurities
salt, essentially free
impurities
salt, essentially free
impurities
-
impurities
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
sterility
aseptically processed
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)