Merck
I7763
Mini ice tub
capacity 1 L
Synonym(e):
188481102, M18848-1102, benchtop ice bucket, cooling receptical, receptical, small ice bucket
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103000
Manufacturer/tradename:
Bel-Art M18848-1102
Packaging:
pack of 1 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art M18848-1102
L
3 in.
capacity
1 L
top L × W
6 in. × 6 in.
General description
One-piece expanded PVC, offering chemical resistance (acids, acetone, chloroform, etc.) and thermal resistance for wet ice, dry ice, and liquid nitrogen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)