Merck
I3012
5-Iodouridine 5′-triphosphate sodium salt
~95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14IN2O15P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
610.04
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)