Merck
HUTR10991
Sigma-Aldrich
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone
Powered by SwitchGear Genomics, 3′UTR, human, DPY19L3
Synonym(e):
HUTR
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Beschreibung
Functional Validation of miRNA Gene Targets
Produktlinie
MISSION®
Konzentration
≥1x105 VP/ml (via p24 assay)
Humane 3′UTR-Sequenz
CAAAACCTTCCACGTTTACAAGCTGTCCAGAAACAAGTAGCGCAGATTTCTGCCCAGTGTCTATTTTTGATACGGAGAAACTGCATCATGATGAAACTCAATAGATGACGTTTCCTATGTAAGTAGGTAGCCCAAACCTTCAAGCTGTGATATGAGTAAGTTCTACAGATGTTTACACAAGTGTTGCCATCTTTGAAAGCATCTTCTACAAGCAGAAGTCTTTTTCGTTGTGTGTCTATCTTTCTCATTAATGTT (3′UTR sequences are truncated after the first 255 bases)
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
Anwendung
To see more application data, protocols, and vector maps visit www.sigma.com/3utr.
Physikalische Form
200 μL of at least 105 VP/mL (via p24 titering assay) lentiviral particles are provided as frozen stock.
Rechtliche Hinweise
Use of this product is subject to one or more license agreements. For details, please see www.sigmaaldrich.com/missionlicense.
GoClone is a trademark of SwitchGear Genomics
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SwitchGear Genomics is a trademark of SwitchGear Genomics
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)