Fortfahren mit
HS9904
Cardboard slide mailer
2-place, L × W × H 103 mm × 79 mm × 5 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS9904
Feature:
Holds 2 x slides 76x26 mm
Material:
cardboard
Packaging:
pack of 36
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cardboard
feature
Holds 2 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 36
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9904
L × W × H
103 mm × 79 mm × 5 mm
General description
The heavy Cardboard Slide Mailer is Disposable, Safe, and a Secure transport of microscope slides.
  • 1, 2 and 4-place slide mailer versions
  • Each will hold 25 x 75 mm (1 x 3") and/or 26 x 76 mm sized slides
  • Disposable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS9903Z708305Z708313
description
2-place, L × W × H 103 mm × 79 mm × 5 mm
description
1-place, L × W × H 95 mm × 42 mm × 5 mm
description
side opening
description
end opening
feature
Holds 2 x slides 76x26 mm
feature
Holds 1 x slides 76x26 mm
feature
Holds 5 x slides 76x26 mm
feature
Holds 5 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9904
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9903
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15982
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15986
material
cardboard
material
cardboard
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pack of 36
packaging
pack of 25
packaging
package of 25 Slide mailers
packaging
package of 25 Slide mailers
L × W × H
103 mm × 79 mm × 5 mm
L × W × H
95 mm × 42 mm × 5 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cardboard slide mailer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)