Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Heathrow Scientific
technique(s)
cell culture: suitable
L × W × H
12.5 × 3 × 2.2 in.
General description
Mechanical benchtop counters are perfect for blood cells, bacterial colonies or other repetiitive counting.
Features and Benefits
- each key records up to 999
- total window keeps track of total number of strokes made on all other keys, bell rings when total reaches 100
- blood cell key labels
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benchtop counter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?