Fortfahren mit
HS4423
Microcentrifuge Tube
pack of 1000 ea, capacity 0.2 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 62.30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
eCl@ss:
32040301
Capacity:
0.2 mL
Material:
conical bottom, flat cap, natural polypropylene
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1000 ea
Feature:
cap pushfit attached cap
CHF 62.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
conical bottom, flat cap, natural polypropylene
sterility
non-sterile
feature
cap pushfit attached cap
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4423
cap diam.
13.4 mm
capacity
0.2 mL
tube diam.
12.9 mm
suitability
suitable for (Microcentrifugation)
General description
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Features and Benefits
  • Microtube Volume- 0.2 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • 0.2 mL is suitable for thermal cyclers
  • Autoclavable
  • Disposable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS4422HS4325HS4323K
description
pack of 1000 ea, capacity 0.2 mL
description
capacity 0.5 mL, pack of 1000 ea
description
capacity 1.5 mL, conical bottom, pack of 1000 ea
description
tube capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4423
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4422
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4325
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4323K
suitability
suitable for (Microcentrifugation)
suitability
suitable for (Microcentrifugation, PCR)
suitability
suitable for (Microcentrifugation)
suitability
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
flat cap, natural polypropylene , conical bottom
material
natural polypropylene tube, conical bottom, flat cap
material
flat cap, conical bottom, natural polypropylene
material
black polypropylene tube, conical bottom, flat cap
capacity
0.2 mL
capacity
0.5 mL
capacity
1.5 mL
capacity
-
feature
cap pushfit attached cap
feature
cap pushfit attached cap
feature
cap pushfit attached cap
feature
cap pushfit attached cap
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcentrifuge Tube
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)