Fortfahren mit
HS24490D
LabAlert® Pocket Timer/Stopwatch
4 Channel, timing 100 hr, resolution: 1/100 sec
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122411
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
alarm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
timing measuring range
100 hr, resolution: 1/100 sec
L × H × D
61 × 71 × 25 mm
battery power
1 × 1.5 V (LR44)
General description
Pocket, four channel stopwatch / timer with both audible and visual alarms.
Features and Benefits
  • Four independent timing channels with visual and audible alarms
  • use as a stopwatch, a count up/down, or a clock
  • includes spring clip and magnetic back
Legal Information
Clearly Safe is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS24670HS120365Z266132
description
4 Channel, timing 100 hr, resolution: 1/100 sec
description
-
description
-
description
batteries included
battery power
1 × 1.5 V (LR44)
battery power
-
battery power
-
battery power
2 AA
timing measuring range
100 hr, resolution: 1/100 sec
timing measuring range
-
timing measuring range
-
timing measuring range
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS24670
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120365
manufacturer/tradename
-
description
alarm
description
-
description
-
description
-
L × H × D
61 × 71 × 25 mm
L × H × D
-
L × H × D
-
L × H × D
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)